1380524
USP
Memantine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3,5-Dimethyl-1-adamantanol, 3,5-Dimethyl-1-hydroxyadamantane
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
memantine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H20O/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9,13H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
LBWCITVBZLTEKW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3