1356643
USP
Ketoprofen Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-Methyl-3-(4-methylbenzoyl)benzeneacetic acid, 2-[3-(4-Methylbenzoyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ketoprofen
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C17H16O3/c1-11-6-8-13(9-7-11)16(18)15-5-3-4-14(10-15)12(2)17(19)20/h3-10,12H,1-2H3,(H,19,20)
chave InChI
PXERNXYPPAUBJI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Ketoprofen Capsules
- Ketoprofen Extended-Release Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3