1356552
USP
Ketoprofen Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic acid, 2-(3-Carboxyphenyl)propionic acid, 3-Carboxy-α-methylbenzeneacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ketoprofen
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(5-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
RIXOZEBXQQUHQW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3