1347609
USP
Irinotecan hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Irinotecan monohydrochloride trihydrate, [1,4′-Bipiperidine]-1′-carboxylic acid (S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester monohydrochloride trihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
irinotecan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C33H38N4O6.ClH.3H2O/c1-3-22-23-16-21(43-32(40)36-14-10-20(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-27(23)34-29-24(22)18-37-28(29)17-26-25(30(37)38)19-42-31(39)33(26,41)4-2;;;;/h8-9,16-17,20,41H,3-7,10-15,18-19H2,1-2H3;1H;3*1H2/t33-;;;;/m0..../s1
chave InChI
KLEAIHJJLUAXIQ-JDRGBKBRSA-N
Aplicação
- Irinotecan Hydrochloride Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3