SML3519
Exatecan
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1S,9S)-9-Ethyl-5-fluoro-9-hydroxy-4-methyl-10,13-dioxo-2,3,9,10,13,15-hexahydro-1H,12H-benzo[de]pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-1-amine, DX 8951
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N2C(C3=NC4=CC(F)=C(C(CC[C@@H]5N)=C4C5=C3C2)C)=CC6=C1COC([C@@]6(CC)O)=O
InChI
1S/C24H22FN3O4/c1-3-24(31)14-6-18-21-12(8-28(18)22(29)13(14)9-32-23(24)30)19-16(26)5-4-11-10(2)15(25)7-17(27-21)20(11)19/h6-7,16,31H,3-5,8-9,26H2,1-2H3/t16-,24-/m0/s1
chave InChI
ZVYVPGLRVWUPMP-FYSMJZIKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3