1295800
USP
Glicina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
glycine
fabricante/nome comercial
USP
pH
4(0.2 molar aqueous solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Glycine Irrigation
- Theophylline Sodium Glycinate
- Glycyl-l-tyrosine
- Glycyl-l-glutamine
- Pyrroloquinoline Quinone Disodium
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)