Documentos Principais
1284000
USP
Flurandrenolide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6α-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione 16,17-acetonide, Fludroxycortide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H33FO6
Número CAS:
Peso molecular:
436.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1284000 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
flurandrenolide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)O[C@@H]2CC3C4C[C@H](F)C5=CC(=O)CCC5(C)C4C(O)CC3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
InChI
1S/C24H33FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h7,13-14,16-17,19-20,26,28H,5-6,8-11H2,1-4H3/t13?,14?,16-,17?,19+,20?,22?,23?,24+/m0/s1
chave InChI
POPFMWWJOGLOIF-CCRGDLLISA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Flurandrenolide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Flurandrenolide Cream
  • Flurandrenolide Lotion
  • Flurandrenolide Ointment
  • Flurandrenolide Tape
  • Neomycin Sulfate and Flurandrenolide Ointment
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)