1234001
USP
Edrophonium chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethyl(m-hydroxyphenyl)dimethylammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
edrophonium
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC[N+](C)(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-4-11(2,3)9-6-5-7-10(12)8-9;/h5-8H,4H2,1-3H3;1H
chave InChI
BXKDSDJJOVIHMX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Edrophonium Chloride Injection
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3