Documentos Principais
Y0001738
Edrophonium chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethyl(m-hydroxyphenyl)dimethylammonium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
201.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
edrophonium
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC[N+](C)(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-4-11(2,3)9-6-5-7-10(12)8-9;/h5-8H,4H2,1-3H3;1H
chave InChI
BXKDSDJJOVIHMX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Edrophonium chloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Acetycholinesterase inhibitor
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)