Documentos Principais
1176007
USP
Dexametasona
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-tri-hidroxi-16-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, 9α-Fluoro-16α-metil-11β,17α,21-tri-hidroxi-1,4-pregnadieno-3,20-diona, 9α-Fluoro-16α-metilprednisolona, Prednisolona F
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H29FO5
Número CAS:
Peso molecular:
392.46
Beilstein:
2066651
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1176007 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
pressão de vapor
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
família API
dexamethasone
embalagem
pkg of 125 mg
fabricante/nome comercial
USP
cor
white
pf
262-264 °C (lit.)
solubilidade
acetone: sparingly soluble
chloroform: slightly soluble
ethanol: sparingly soluble
ether: very slightly soluble
methanol: sparingly soluble
water: practically insoluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
chave InChI
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Dexamethasone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ciprofloxacin and Dexamethasone Otic Suspension
  • Dexamethasone
  • Dexamethasone Compounded Oral Suspension
  • Dexamethasone Elixir
  • Dexamethasone Injection
  • Dexamethasone Ophthalmic Suspension
  • Dexamethasone Oral Solution
Ações bioquímicas/fisiológicas
Agente anti-inflamatório glicocorticoide
Agente anti-inflamatório glicocorticoide. Regula a sobrevivência, crescimento e diferenciação de células T. Inibe a indução de óxido nítrico sintase.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Dexamethasone
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(4), 1284-1284 (2020)
Dexamethasone Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6), 1289-1289 (2021)
Membrane stabilizing activity?a possible mechanism of action for the anti-inflammatory activity of Cedrus deodara wood oil
Shinde.AU, et al.
Fitoterapia, 70(3), 251-257 (1999)
Dexamethasone Oral Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(6), 1288-1288 (2014)
Dexamethasone Sodium Phosphate Ophthalmic Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(6), 1296-1296 (2016)
Artigos
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.