792500
Piruvato de sódio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
αÁcido α-cetopropiônico, Ácido 2-oxopropanoico, Ácido pirúvico
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
perda
≤0.5% loss on drying
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
grupo funcional
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.