1123135
USP
Chlorpheniramine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,2′-Dipyridylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chlorpheniramine
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
222 °C/50 mmHg (lit.)
pf
90-92 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13)
chave InChI
HMMPCBAWTWYFLR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Brompheniramine Maleate
- Chlorpheniramine Maleate
- Dexbrompheniramine Maleate
- Dexchlorpheniramine Maleate
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)