Documentos Principais
PHR2004
Supelco
Chlorpheniramine Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile, 2-(4-CHLOROPHENYL)-4-(DIMETHYLAMINO)-2-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]BUTANENITRILE
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 2.367,00
R$ 2.367,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 2.367,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
293.83
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.367,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000436
família API
chlorpheniramine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)