1042601
USP
L-Arginina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Arginina
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
arginine
forma
powder
fabricante/nome comercial
USP
solubilidade
alcohol: slightly soluble
ether: insoluble
water: freely soluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Arginine Hydrochloride Injection
- Arginine Hydrochloride Compounded Oral Solution
- Arginine Tablets
- Arginine Capsules
- Lysine Hydrochloride
- Lysine Acetate
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3