Documentos Principais
776408
Sigma-Aldrich
L-Arginine-2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D7H7N4O2 · HCl
Peso molecular:
217.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O)=N.Cl
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4D;
chave InChI
KWTQSFXGGICVPE-AHQNDZJWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)