A1271000
L-Arginina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Arginina
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
arginine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
236-230 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)