1021077
USP
Ethyl 3-Aminocrotonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethyl (Z)-3-aminobut-2-enoate
About This Item
Produtos recomendados
família API
felodipine, nitrendipine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4-
chave InChI
YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3