These beads are made of soda lime glass.
About This Item
Produtos recomendados
temperatura de armazenamento
no temp limit
Nível de qualidade
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Os clientes também visualizaram
-
Are these beads borosilicate or soda-lime?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can these beads be sterilized?
1 answer-
Yes, these glass beads are autoclavable.