129712
Methyl 3-aminocrotonate
97%
Sinônimo(s):
Methyl 3-amino-2-butenoate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
81-83 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
chave InChI
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?