Documentos Principais
Z226181
Coluna de HPLC Nucleosil® C18
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
Nucleosil C18
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
linha de produto
Nucleosil®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Nucleosil®
Extensão da rotulagem
15% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
octadecyl
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
  • Um desenvolvimento e validação de método qualitativo e quantitativo combinados da formulação de injeção de cloridrato de vancomicina por HPLC e UV envolvendo qualidade por desenho.: Este estudo de Sasikala et al. desenvolveu e validou um método de HPLC usando uma coluna Nucleosil® C18 para a análise qualitativa e quantitativa de cloridrato de vancomicina em formulações de injeção. O método demonstrou alta precisão e exatidão, tornando-o adequado para controle de qualidade na análise farmacêutica (Sasikala et al., 2023).
  • Quantificação e validação do método de RP-HPLC, indicador de estabilidade para Efavirenz na forma farmacêutica a granel e em comprimido usando qualidade por desenho (QbD): Um paradigma de mudança: Gurumukhi e Bari desenvolveram um método de HPLC, indicador de estabilidade para quantificar Efavirenz em formas a granel e de comprimidos, usando uma coluna Nucleosil® C18. O estudo destacou a robustez e confiabilidade do método′, essencial para garantir a estabilidade e eficácia dos produtos farmacêuticos (Gurumukhi et al., 2022).
  • Purificação e caracterização do produto da lipoxigenase das culturas de papoula-dormideira (Papaver somniferum L.).: Holková et al. utilizaram uma coluna Nucleosil® C18 em seu método de HPLC para purificar e caracterizar a lipoxigenase de culturas de papoula-dormideira. A pesquisa demonstrou a efetividade da coluna em isolar e analisar enzimas derivadas de plantas, contribuindo para estudos bioquímicos e farmacológicos (Holková et al., 2019).
  • Fabricação de nanocompostos de tamanho controlado com base em alcóxido de zircônio para enriquecimento de ácido galênico em amostras de chá biológico e de ervas.: Bahrani et al. desenvolveram um nanocomposto para enriquecer o ácido gálico empregando uma coluna Nucleosil® C18 em seu método de HPLC para analisar amostras de chá biológico e de ervas. O estudo destacou o papel da coluna no aprimoramento da precisão analítica em matrizes complexas (Bahrani et al., 2018).
Produtos recomendados
As coluna de HPLC Nucleosil® C18 são empacotadas com as melhores sílicas e fases ligadas disponíveis comercialmente dos mais renomados fabricantes de HPLC do mundo. As colunas são testadas com solutos especialmente selecionados que podem ser usados para determinar a reprodutibilidade da retenção e seletividade necessárias nas aplicações de HPLC.
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf