Documentos Principais
SMB00380
Sigma-Aldrich
(−)-Asarinin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(-)-Episesamin
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 2.439,00
R$ 2.439,00
Disponível para enviar em15 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 2.439,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H18O6
Número CAS:
Peso molecular:
354.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 2.439,00
Disponível para enviar em15 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
pf
120-122 °C (lit.)
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1Oc2ccc(cc2O1)[C@@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
InChI
1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
chave InChI
PEYUIKBAABKQKQ-WZBLMQSHSA-N
Descrição geral
Asarinin is a component of sesame oil formed by the epimerization of sesamin.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)