SMB01084
Sphaerobioside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
7-[[6-O-(6-Deoxy-?-L-mannopyranosyl)-?-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-3-(4-hydroxyph enyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Genistein-7-rhamnoglucoside, Hirsutissimiside B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
peso molecular
578.52
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3