Documentos Principais
SU860067
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of × 100 ea
Sinônimo(s):
1.5 mL Vial Inserts
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
conical clear glass
embalagem
pkg of × 100 ea
D.E. × A × D.I.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
volume
0.1 mL
Descrição geral
Inserts for 1.5 mL large opening vials are clear glass conical inserts used with CTC LC PAL autosamplers.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)