Key Documents
SAAR2436021
Formalin buffered neutral
10 % (v/v)
About This Item
Código UNSPSC:
12191502
embalagem
pkg of 20 L (SAAR2436021EL)
concentração
10 % (v/v)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
For laboratory use only
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)