Documentos Principais
SAAR2233540
Álcool etílico, puro
absolute, univAR
Sinônimo(s):
Etanol, Etanol não desnaturado, Álcool absoluto
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191601
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
univAR
grau
absolute
embalagem
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233540LP)
pkg of 25 L (SAAR2233540ME)
dilution
(for laboratory use only)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)