BR704018
BRAND® bottle for dispensers
capacity 1000 mL, without coating
Sinônimo(s):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Bottles, Dispensette®
Selecione um tamanho
R$ 105,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 105,00
Produtos recomendados
Materiais
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
Junta
Joints threaded neck (GL45)
Características
with cap
with PP screw cap GL45
without coating
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 704018
capacidade
1000 mL
diâmetro × A
95 mm × 230 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)