Documentos Principais
SAAR2233510
Etanol
rectified, 96%, univAR
Sinônimo(s):
Ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O
Peso molecular:
46.07
Código UNSPSC:
12191601
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
univAR
Ensaio
96%
Formulário
liquid
embalagem
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233510LP)
dilution
(for laboratory use only)
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
0.81 g/mL
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)