Documentos Principais
RAD166
Adsorventes em cartucho Radiello
for sampling HF, NO2, and SO2, matrix microporous PE impregnated with wet TEA, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
EPA IP-5C
NIOSH 6700
NIOSH 7906
embalagem
pk of 20
fabricante/nome comercial
Radiello
técnica(s)
passive air sampling: suitable
Matriz
microporous PE impregnated with wet TEA
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling HF, NO2, and SO2
Descrição geral
Diversos adsorventes em cartucho Radiello diferentes estão disponíveis. Cada um deles é específico para amostrar diferentes classes de compostos. As dimensões de cada cartucho são 60 mm de comprimento x 4,8 ou 5,8 mm de diâmetro. Cada cartucho foi projetado para uso único, exceto os adsorventes em cartucho de dessorção térmica (TD) Radiello.
Cada cartucho chega em um tubo lacrado de vidro ou plástico embalado em uma bolsa de polietileno (PE) transparente termosselada. O mesmo tubo lacrado pode ser utilizado para armazenar o cartucho após a amostragem antes da dessorção/análise. Um número suficiente de etiquetas adesivas com código de barras está incluído em cada embalagem de cartuchos para facilitar o rastreamento da data e horário de amostragem.
Observação: Para amostragem de ar usando o sistema Radiello, além dos adsorventes em cartucho, devem ser adquiridos (separadamente) corpos de difusão Radiello e placas triangulares de suporte. Os kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluem todas as peças necessárias para fazer uma amostragem.
Informações legais
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Exoneração de responsabilidade
*Note: This product is not officially specified in the method, it may be suitable for use for the compound(s) listed in the method*
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
354.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
179 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Mayenite based supports for atmospheric NOx sampling
Cucciniello, R., et al.
Atmospheric Environment, 79, 666-671 (2013)
Monitoring of NO2 in the ambient air with passive samplers before and after a road reconstruction event
Stranger, M., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 90 (2), 93-98 (2008)
A Piechocki-Minguy et al.
The Science of the total environment, 366(1), 55-64 (2005-09-13)
Personal NO(2) exposure measurements were achieved during two campaigns in a large northern France city. These campaigns were following an innovating approach based on sequential exposure measurements by diffusive samplers distinguishing four categories of microenvironments ("home", "other indoor places", "transport"
Artigos
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
Protocol for radiello® Diffusive Air Sampling Application - Nitrogen and Sulfur Dioxide
Learn more about radiello air sampler calibration solutions for aldehydes and H2s. We also offer many air sampler calibration kits.
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Conteúdo relacionado
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.