Documentos Principais
RAD147
Adsorventes em cartucho Radiello
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption), matrix SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
EPA TO-8
NIOSH 2549
OSHA 32
embalagem
pk of 20
fabricante/nome comercial
Radiello
técnica(s)
passive air sampling: suitable
Matriz
SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption)
Descrição geral
Diversos adsorventes em cartucho Radiello diferentes estão disponíveis. Cada um deles é específico para amostrar diferentes classes de compostos. As dimensões de cada cartucho são 60 mm de comprimento x 4,8 ou 5,8 mm de diâmetro. Cada cartucho foi projetado para uso único, exceto os adsorventes em cartucho de dessorção térmica (TD) Radiello.
Cada cartucho chega em um tubo lacrado de vidro ou plástico embalado em uma bolsa de polietileno (PE) transparente termosselada. O mesmo tubo lacrado pode ser utilizado para armazenar o cartucho após a amostragem antes da dessorção/análise. Um número suficiente de etiquetas adesivas com código de barras está incluído em cada embalagem de cartuchos para facilitar o rastreamento da data e horário de amostragem.
Observação: Para amostragem de ar usando o sistema Radiello, além dos adsorventes em cartucho, devem ser adquiridos (separadamente) corpos de difusão Radiello e placas triangulares de suporte. Os kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluem todas as peças necessárias para fazer uma amostragem.
Informações legais
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Exoneração de responsabilidade
*Note: This product is not officially specified in the method, it may be suitable for use for the compound(s) listed in the method*
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Uptake rate behavior of tube-type passive samplers for volatile organic compounds under controlled atmospheric conditions
Walgraeve, C., et al.
Atmospheric Environment, 45 (32), 5872-5879 (2011)
P Bruno et al.
Waste management (New York, N.Y.), 27(4), 539-544 (2006-05-23)
Nuisance caused by odors is one of the most important problems for waste management plants. To control an odor nuisance, it must first be quantified. The analytical difficulties in odor measurements are related to the high number of volatile components
Rocco Rella et al.
The Science of the total environment, 487, 255-259 (2014-05-03)
The proofing treatment of the floor slabs with a solvent based material and successive treatment with epoxy resin resulted in significant air contamination in a primary school. The contamination caused illnesses in many occupants of school. The GC/MS investigations of
Artigos
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
Learn more about radiello air sampler calibration solutions for aldehydes and H2s. We also offer many air sampler calibration kits.
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Conteúdo relacionado
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.