Documentos Principais
PHL89819
Vanillic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.115,00
R$ 2.115,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.115,00
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3(OCH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
168.15
Beilstein:
2208364
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.115,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
208-210 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica carum cinnamomum curcuma ginkgo humulus lycium melissa panax pimpinella thymus zingiber
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)