30366
Avenanthramide A
analytical standard
Sinônimo(s):
5-Hydroxy-2-{[(2E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino}benzoic acid, N-(4′-Hydroxy-(E)-cinnamoyl)-5-hydroxyanthranilic acid, Avenanthramide Bp
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C(NC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C(C(O)=O)=C1
InChI
1S/C16H13NO5/c18-11-4-1-10(2-5-11)3-8-15(20)17-14-7-6-12(19)9-13(14)16(21)22/h1-9,18-19H,(H,17,20)(H,21,22)/b8-3+
chave InChI
QGUMNWHANDITDB-FPYGCLRLSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?