Documentos
8.41025
Sigma-Aldrich
Vanillic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Vanillic acid, 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
168.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
204-466-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
forma
powder
pf
208-210 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 212 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Vanilina ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
V1104
Vanilina
Caffeic acid ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C0625
Caffeic acid