Documentos
PHL89664
Forscolina
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
7β-Acetoxi-8,13-epoxi-1α,6β,9α-tri-hidroxilabd-14-en-11-ona, Coleonol, Colforsina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H34O7
Número CAS:
Peso molecular:
410.50
Beilstein:
1692716
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
crystals
fabricante/nome comercial
PhytoLab
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
chave InChI
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Diterpenoide permeável às células com propriedades anti-hipertensivas, inotrópicas positivas e de ativação da adenilil ciclase. Muitos dos seus efeitos biológicos se devem à ativação da adenilil ciclase e ao aumento resultante da concentração intracelular de cAMP. A forscolina afeta as correntes de cálcio e inibe a MAP quinase.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.