D3658
1,9-Dideoxyforskolin from Coleus forskohlii
≥97%, solid
Sinônimo(s):
7β-Acetoxy-6β-hydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]26/D +93.6°, c = 6.12 in chloroform(lit.)
cor
white to off-white
solubilidade
methanol: 28 mg/mL(lit.)
DMSO: 3 mg/mL(lit.)
chloroform: 50 mg/mL
ethanol: 6.6 mg/mL(lit.)
dilute aqueous acid and base: insoluble(lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@H](O)[C@H](OC(C)=O)[C@@]3(C)O[C@](C)(CC(=O)C3[C@@]1(C)CCCC2(C)C)C=C
InChI
1S/C22H34O5/c1-8-20(5)12-14(24)16-21(6)11-9-10-19(3,4)17(21)15(25)18(26-13(2)23)22(16,7)27-20/h8,15-18,25H,1,9-12H2,2-7H3/t15-,16?,17-,18-,20-,21+,22-/m0/s1
chave InChI
ZKZMDXUDDJYAIB-OJPJTMFRSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.