Documentos Principais
PHL83494
5,7-Dihydroxychromone
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
5,7-Dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
Selecione um tamanho
20 MG
R$ 2.989,00
R$ 2.989,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 MG
R$ 2.989,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
178.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.989,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1c2c(c(cc(c2)O)O)C(=O)C=C1
InChI
1S/C9H6O4/c10-5-3-7(12)9-6(11)1-2-13-8(9)4-5/h1-4,10,12H
chave InChI
NYCXYKOXLNBYID-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: silybum
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)