embalagem
ampule of 1 g
fabricante/nome comercial
Chem Service, Inc. N-12729-1G
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCN(CCC)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)S(N)(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H18N4O6S/c1-3-5-14(6-4-2)12-10(15(17)18)7-9(23(13,21)22)8-11(12)16(19)20/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H2,13,21,22)
chave InChI
UNAHYJYOSSSJHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood,Kidney
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)