487929-M
Nocodazole
InSolution, ≥97%, 50 mM in DMSO, Inhibitor of mammalian cell mitosis via a highly aspecific antimicrotubular activity
Sinônimo(s):
InSolution Nocodazole, Methyl-(5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamate, Methyl-5-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-ylcarbamate, R17934, R17934, Methyl-(5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamate, Methyl-5-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-ylcarbamate
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1)C(=O)c2cc3nc([nH]c3cc2)NC(=O)OC
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
chave InChI
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Microtubules
Certain kinases
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Bunz, F., et al. 1998. Science282, 1497.
Fleischman, L.F., et al. 1993. Oncogene8, 771.Pomies, P., and Block, M.R. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1429.
Rennison, M.E., et al. 1992. J. Cell Sci.102, 239.
Thyberg, J., and Moskalewski, S. 1992. J. Cell Sci.103, 1167.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)