Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
C9754
Sigma-Aldrich
Colchicina
≥95% (HPLC), powder, antimitotic agent
Sinônimo(s):
(S)-N-(5,6,7,9-tetraidro-1,2,3,10-tetrametoxi-9-oxobenzo[a]heptalen-7-il)acetamida
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 202,00
500 MG
R$ 749,00
1 G
R$ 1.291,00
5 G
R$ 4.579,00
R$ 202,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 202,00
500 MG
R$ 749,00
1 G
R$ 1.291,00
5 G
R$ 4.579,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25NO6
Número CAS:
Peso molecular:
399.44
Beilstein:
2228813
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 202,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Colchicina, ≥95% (HPLC), powder
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to yellow
pf
150-160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
chave InChI
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Descrição geral
A colchicina é um metabólito secundário[1] que tem propriedades anti-inflamatórias.[2] Ela é usada para tratar gota, inflamação articular induzida por cristais, febre familiar do Mediterrâneo, doença de Behçet, vasculites e pericardite. A colchicina inibe a divisão celular, a motilidade intracelular de vesículas, a secreção de citocinas e quimiocinas.[2] Ela está envolvida na diapedese de leucócitos e degranulação lisossômica. A colchicina também bloqueia a proliferação de fibroblastos e o transporte de colágeno para o espaço extracelular.[1]
Aplicação
A colchicina foi usada:
  • no ensaio de troca de cromátides-irmãs (SCE) in vitro[3]
  • para estudar suas atividades antivirais, antibacterianas, antifúngicas e citotóxicas in vitro[4]
  • na desestabilização de microtúbulos[5]
  • para analisar seus efeitos sobre transientes de Ca2+ em células tratadas com taxol[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Agente antimitótico que desestabiliza microtúbulos ao ligar-se à tubulina e impedir sua polimerização. Estimula a atividade intrínseca de GTPase da tubulina. Induz a apoptose em diversas linhagens de células normais e tumorais e ativa a via de sinalização JNK/SAPK.
Características e benefícios
Este composto é um produto em destaque para pesquisa em absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME)/toxicologia (Tox). Clique aqui para saber mais sobre produtos em destaque para ADME/Tox. Saiba mais sobre moléculas pequena bioativas para outras áreas de pesquisa no site sigma.com/discover-bsm.
Armazenamento e estabilidade
Este produto em pó pode ser armazenado em temperatura ambiente. O pó de colchicina escurecerá quando exposto à luz. As soluções de colchicina podem ser esterilizadas por autoclavagem ou filtração. Soluções esterilizadas são estáveis por pelo menos seis meses se protegidas da luz. Não ocorreu hidrólise apreciável da colchicina em soluções neutras e ligeiramente alcalinas (pH = 8,1) após armazenamento congelado por 2 meses.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Genotoxic, cytostatic, antineoplastic and apoptotic effects of newly synthesized antitumour steroidal esters
Karapidaki I, et al.
Mutation Research. Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 675(1), 51-59 (2009)
Colchicine today
Niel E and Scherrmann JM
Joint, Bone, Spine : Revue du Rhumatisme, 73(6), 672-678 (2006)
Colchicine-an overview for plant biotechnologists
Ramawat KG and Merillon JM
Bioactive Molecules and Medicinal Plants, 215-232 (2008)
Lynette J Oost et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 10(3), 630-642 (2019-03-22)
Skeletal muscle is a plastic tissue that adapts to changes in exercise, nutrition, and stress by secreting myokines and myometabolites. These muscle-secreted factors have autocrine, paracrine, and endocrine effects, contributing to whole body homeostasis. Muscle dysfunction in aging sarcopenia, cancer
A leukemia fusion protein attenuates the spindle checkpoint and promotes aneuploidy
Boyapati A, et al.
Blood, 109(9), 3963-3971 (2007)
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How should this colchicine be dissolved to create a solution?
    1 answer
    1. This material is soluble in ethanol at 50 mg/mL and water at 45 mg/mL. Stock solutions may be autoclaved or filter sterilized. The compound is light sensitive. Stock solutions should be stored protected from light in amber glass bottles and are stable for at least 6 months at 2 - 8°C.
      Helpful?
  2. What is the solubility of product C9754, Colchicine? Also, what is the solution stability of Colchicine?
    1 answer
    1. The solubility of Colchicine in DMSO is 426 mg/ml at 25 °C. It can also be dissolved in absolute ethanol (50 mg/ml), producing a clear to slightly hazy, yellow to yellow-green solution. However, this may require heat.
      Regarding solution stability, Colchicine powder darkens upon exposure to light. Sterilized solutions remain stable for at least six months if shielded from light. No significant hydrolysis of colchicine occurred in neutral and slightly alkaline solutions after two months of frozen storage.
      Helpful?
  3. How should Colchicine be stored as a powder and when dissolved? At which temperature?
    1 answer
    1. This product in powdered format can be stored in room temperature. Colchicine powder will darken upon exposure to light. Colchicine solutions can be sterilized by autoclaving or filtration. Sterilized solutions are stable for at least six months if protected from light. No appreciable colchicine hydrolysis occurred in neutral and slightly alkaline (pH = 8.1) solutions after storage frozen for 2 months.