Documentos Principais
PHL89806
Paclitaxel
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Paclitaxel
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 2.419,00
R$ 2.419,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 2.419,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H51NO14
Número CAS:
Peso molecular:
853.91
Beilstein:
1420457
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.419,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
213 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
chave InChI
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
O Paclitaxel é um medicamento taxano antineoplásico e antimitótico potente, que se liga à terminação N da β-tubulina e estabiliza microtúbulos, interrompendo o ciclo celular na fase G2/M.
O Paclitaxel é um medicamento taxano antineoplásico e antimitótico potente, que se liga à terminação N da β-tubulina e estabiliza microtúbulos, interrompendo o ciclo celular na fase G2/M. O dano aos microtúbulos induz apoptose através de uma via dependente de JNK, seguida de uma via independente da JNK, possivelmente relacionada à ativação da proteína quinase A (PKA) ou da Raf-1 quinase, resultando na fosforilação de Bcl-2. Um metabólito importante da via do CYP2CB é o 6α-hidroxipaclitaxel (6α-OHP).
Atenção
O Paclitaxel é submetido a transesterificação em metanol e é hidrolisado em soluções aquosas.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Docetaxel purum, ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
01885
Docetaxel
Colchicina ≥95% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C9754
Colchicina
Cisplatin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2210000
Cisplatin
Cremophor® EL
Millipore
238470
Cremophor® EL
Emanuele Roscioli et al.
Cell reports, 31(4), 107535-107535 (2020-04-30)
Kinetochores are multi-protein machines that form dynamic attachments to microtubules and control chromosome segregation. High fidelity is ensured because kinetochores can monitor attachment status and tension, using this information to activate checkpoints and error-correction mechanisms. To explore how kinetochores achieve
Mohamed Moustafa-Kamal et al.
Cell reports, 33(1), 108230-108230 (2020-10-08)
mTOR is a serine/threonine kinase and a master regulator of cell growth and proliferation. Raptor, a scaffolding protein that recruits substrates to mTOR complex 1 (mTORC1), is known to be phosphorylated during mitosis, but the significance of this phosphorylation remains