Documentos Principais
A48105
Sigma-Aldrich
Cycloleucine
97%
Sinônimo(s):
1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.715,00
10 G
R$ 2.580,00
R$ 1.715,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.715,00
10 G
R$ 2.580,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NC5H8CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
129.16
Beilstein:
636626
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.715,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
pf
320 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC1(CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c7-6(5(8)9)3-1-2-4-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
chave InChI
NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Cycloleucine is a nonmetabolizable amino acid widely used as a building block in peptide synthesis.[1][2]
Aplicação
Cycloleucine can be used as a building block to synthesize:
  • Phosphonylmethylaminocyclopentane-1-carboxylic acid by reacting with paraformaldehyde and diethylphosphite via Kabachnik-Field′s reaction.[3]
  • Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid {1-[1-(R)-(3-morpholin-4-ylpropylcarbamoyl)-2-phenylethylcarbamoyl]cyclopentyl}-amide, (MEN14268) as potential tachykinin NK2 receptor antagonist.[4]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Peptide synthesis in room temperature ionic liquids
Vallette H, et al.
Tetrahedron Letters, 45(8), 1617-1619 (2004)
across Cell Membranes
Biochemical Ecotoxicology. Principles and Methods, 1, 157-157 (2012)
Discovery of a new series of potent and selective linear tachykinin NK2 receptor antagonists
Fedi Valentina, et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(20), 4793-4807 (2007)
Phosphonylmethylaminocyclopentane-1-carboxylic acid
Najdenova E, et al.
Heteroatom Chem., 14(3), 229-230 (2003)
Guangying Luo et al.
Journal of cellular physiology, 235(10), 7107-7119 (2020-02-06)
N6 -methyladenosine (m6 A) is a novel epitranscriptomic marker that contributes to regulating diverse biological processes through controlling messenger RNA metabolism. However, it is unknown if m6 A RNA methylation affects uveal melanoma (UM) development. To address this question, we