Documentos Principais
ERMAC082
6-Methylchrysene
ERM®, certified reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H14
Número CAS:
Peso molecular:
242.31
Beilstein:
1954732
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
general analytical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C19H14/c1-13-12-19-16-8-3-2-6-14(16)10-11-18(19)17-9-5-4-7-15(13)17/h2-12H,1H3
chave InChI
ASVDRLYVNFOSCI-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)