Documentos Principais
261424
Sigma-Aldrich
Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene
97%
Sinônimo(s):
4,5-Methylenephenanthrene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10
Número CAS:
Peso molecular:
190.24
Beilstein:
2043908
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
p.e.
353 °C (lit.)
pf
113-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1c2cccc3ccc4cccc1c4c23
InChI
1S/C15H10/c1-3-10-7-8-11-4-2-6-13-9-12(5-1)14(10)15(11)13/h1-8H,9H2
chave InChI
RKZDZWJDQTZDLD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene (4,5-methylenephenanthrene) has been used as an indicator in the synthesis of homopolymers and block copolymers of styrene and dienes with variable 1,2-polydiene content[1].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A simplified procedure of anionic polymerization of styrene and dienes using 4, 5-methylenephenanthrene as an indicator.
Sanger J, et al.
Polymer Bull., 36(1), 19-26 (1996)