NIST1991
Mix coal tar/petroleum extract in methylene chloride
NIST® SRM® 1991
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 x 1.2 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
GC/MS: suitable
aplicação(ões)
industrial hygiene
Formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Naphthalene, 1-Methylnaphthalene, 2-Methylnaphthalene, Biphenyl, Dibenzothiophene, Phenanthrene, Anthracene, 1-Methylphenanthrene, 3-Methylphenanthrene, 9-Methylphenanthrene, 2-Methylanthracene, 4H-Cyclopenta[def]phenanthrene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo[ghi]fluoranthene, Benzo[c]phenanthrene, Benz[a]anthracene, Chrysene, Benzo[a]fluoranthene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[j]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[e]pyrene, Benzo[a]pyrene, Perylene, Benzo[ghi]perylene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Dibenz[a,c]anthracene, Dibenz[a,h]anthracene, Benzo[b]chyrsene, Picene
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs): Acenaphthene, Fluorene, 1-Methylfluoranthene, 3-Methylfluoranthene, 1-Methylpyrene, 4-Methylpyrene, Cyclopenta[cd]pyrene, Triphenylene, 3-Methylchrysene, Anthanthrene, Dibenz[a,j]anthracene, Coronene, Dibenzo[b,k]fluoranthene, Dibenzo[a,e]pyrene, Dibenzo[a,h]pyrene
Alkylated PAH Groups: C2-naphthalenes, C3-naphthalenes, C4-naphthalenes, C1-fluorenes, C2-fluorenes, C3-fluorenes, C1-dibenzothiophenes, C2-dibenzothiophenes, C3-dibenzothiophenes, C1-phenanthrenes/anthracenes, C2-phenanthrenes/anthracenes, C3-phenanthrenes/anthracenes, C4-phenanthrenes/anthracenes, C1-fluoranthenes/pyrenes, C2-fluoranthenes/pyrenes, C1-benzanthracenes/chrysenes/triphenylenes, C2-benzanthracenes/chrysenes/triphenylenes
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)