Celite® Analytical Filter Aid II (CAFA II) Inorganic Adsorbent
SLE ion exchange
Sinônimo(s):
Diatomaceous earth, calcined, CAFA II 100g (Celite® Analytical Filter Aid II)
About This Item
Produtos recomendados
product name
Celite® Analytical Filter Aid II (CAFA II),
embalagem
pkg of 1 × 1 kg (11486-U)
pkg of 1 × 100 g (11484-U)
pkg of 1 × 500 g (11485-U)
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
Silica
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)