Documentos Principais
97786-U
Supelco
VersaPak® Silica Cartridge
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, bed wt. 50 g, tube volume 150 mL, pkg of 10
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NC.05
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
composição
bed wt., 50 g
embalagem
pkg of 10
técnica(s)
LPLC: suitable
volume do tubo
150 mL
Grupo ativo da matriz
Spherical Silica
tamanho de partícula
20-45 μm
Informações legais
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)