Documentos Principais
93981
Supelco
Diol-functionalized Silica gel Chromatography Media
spherical, 200-360 mesh
Selecione um tamanho
100 G
R$ 1.864,00
1 KG
R$ 12.020,00
R$ 1.864,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 1.864,00
1 KG
R$ 12.020,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
NB.21
R$ 1.864,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Diol-functionalized silica gel spherical,
grau
standard
Formulário
powder
composição
carbon content, 4.0-7.0%
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
~300 m2/g
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
diol-functionalized silica
tamanho de partícula
40-75 μm
tamanho de poro
110 Å pore size
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)