Documentos
819834
Endfitting w/ Fixed 5 μm Frit for 4.6 mm BioAssist® PEEK Columns
PEEK, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
PEEK
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 19834
técnica(s)
HPLC: suitable
compatibilidade
Tosoh 4.6 mm BioAssist PEEK Column
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente