Documentos
818544
Endfitting w/ Fixed 2 μm Frit for TSKgel® ODS-80Ts QA Column
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Materiais
stainless steel fitting
stainless steel frit
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 18544
técnica(s)
HPLC: suitable
tamanho de poro
2 μm
compatibilidade
Tosoh TSKgel ODS-80Ts QA Column
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.