58420-U
Valco® Pre-Column Filter
Frit Filter, size 1/8 in., pore size 0.5 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel frit filter and fittings
embalagem
pkg of 1 ea
tamanho
1/8 in.
tamanho de poro
0.5 μm
conector
10-32 female Valco housing for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
Informações legais
parte de substituição
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifique e corrija problemas comuns de Cromatografia liquida de alto desempenho (HPLC) para restaurar o desempenho da coluna.