Documentos
813998
Endfitting with fixed 1 μm frit
stainless steel, pore size 1 μm, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 13998
técnica(s)
HPLC: suitable
tamanho de poro
1 μm
compatibilidade
Tosoh TSKgel® NPR columns
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente